Documents
197718
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-cyclohexen-1-ol
96%
Synonyme(s) :
(±)-3-Hydroxy-1-methylcyclohexene, (±)-3-Methyl-2-cyclohexen-1-ol, (±)-Seudenol, 1-Methyl-1-cyclohexen-3-ol, 1-Methyl-3-hydroxycyclohex-1-ene, 3-Hydroxy-1-methylcyclohexene, 3-Methyl-2-cyclohexen-1-ol, 3-Methyl-2-cyclohexenol
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H8OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.484 (lit.)
Point d'ébullition
56 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1=CC(O)CCC1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h5,7-8H,2-4H2,1H3
Clé InChI
XNDZQQSKSQTQQD-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Methyl-2-cyclohexen-1-ol was used in the synthesis of 19-nor-1α, 25-dihydroxyvitamin D(3) derivatives. It was also used in sex pheromone of the Douglas-fir beetle.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
X Zhou et al.
Journal of medicinal chemistry, 42(18), 3539-3556 (1999-09-10)
The synthesis of four CD-ring-modified 19-nor-1alpha, 25-dihydroxyvitamin D(3) derivatives lacking C15, referred to as 6C analogues, and diastereomeric at C17 and C20 is described. The synthesis involves an Ireland-Claisen rearrangement of a 3-methyl-substituted ester of (1R)-3-methyl-2-cyclohexen-1-ol as the key step
Aldrichimica Acta, 16, 41-41 (1983)