195294
Water, deuterium-depleted
≤1 ppm (Deuterium oxide)
Synonyme(s) :
Deuterated depleted water
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≤1 ppm (Deuterium oxide)
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.333 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C)
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves