Documents
181889
Sigma-Aldrich
Poly(ethyl acrylate) solution
average Mw ~95,000 by GPC, in toluene
Synonyme(s) :
Acrylic acid ethyl ester polymer, Ethyl acrylate homopolymer
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Densité de vapeur
1.2 (vs air)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
997 °F
Poids mol.
average Mw ~95,000 by GPC
Composition
solids, 18-22 wt. %
Concentration
in toluene
Poids
Unit weight does not include weight of solvent.
Indice de réfraction
n20/D 1.469
Température de transition
Tg −23 °C
Densité
1.21 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Clé InChI
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Biocompatible PEA based copolymer membranes may find several applications such as keratoprosthesis.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Biointegration of corneal macroporous membranes based on poly (ethyl acrylate) copolymers in an experimental animal model.
Alio del Barrio J L, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 103(3), 1106-1118 (2015)