Key Documents
179590
Sigma-Aldrich
exo-Norborneol
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
176-177 °C (lit.)
Pf
124-126 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C7H12O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-8H,1-4H2/t5-,6+,7+/m1/s1
Clé InChI
ZQTYQMYDIHMKQB-VQVTYTSYSA-N
Application
exo-Norborneol was used in the synthesis of cyclic ketones.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Selective oxidation of alcohols by molecular oxygen over a Pd/MgO catalyst in the absence of any additives.
Green Chemistry, 6(3), 161-165 (2004)