Principaux documents
178764
Sigma-Aldrich
4-Formylcinnamic acid, predominantly trans
About This Item
Formule linéaire :
HCOC6H4CH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solid
Pf
251-254 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C\c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C10H8O3/c11-7-9-3-1-8(2-4-9)5-6-10(12)13/h1-7H,(H,12,13)/b6-5+
Clé InChI
LBOUHDMYVURTMA-AATRIKPKSA-N
Application
4-Formylcinnamic acid may be used in the synthesis of (E)-4-[(5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethylnaphth-2-yl)-ethynyl]-cinnamic acid.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable