177482
1,16-Hexadecanediol
97%
Synonyme(s) :
Hexadecamethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
pb
197-199 °C/3 mmHg (lit.)
Pf
91-94 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
OCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O2/c17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18/h17-18H,1-16H2
Clé InChI
GJBXIPOYHVMPQJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable