177458
4-Acetylbenzoic acid
98%
Synonyme(s) :
Acetophenone-4-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
208-210 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
QBHDSQZASIBAAI-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable