176990
tert-Amylamine
98%
Synonyme(s) :
1,1-Dimethylpropylamine, tert-Pentylamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.3996 (lit.)
Point d'ébullition
77 °C (lit.)
Densité
0.746 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(C)(C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-4-5(2,3)6/h4,6H2,1-3H3
Clé InChI
GELMWIVBBPAMIO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
30.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter