Principaux documents
176737
Sigma-Aldrich
Nitric acid-d solution
65 wt. % in D2O, 99 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
DNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
64.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
99 atom % D
Forme
solution
Concentration
65 wt. % in D2O
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.3959
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i/hD
Clé InChI
GRYLNZFGIOXLOG-DYCDLGHISA-N
Pictogrammes
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable