Principaux documents
174408
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
2-Amino-4,5-dimethylthiazole monohydrochloride, 4,5-Dimethylthiazol-2-amine hydrochloride, 4,5-Dimethylthiazol-2-ylamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H8N2S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
273-274 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cc1nc(N)sc1C
InChI
1S/C5H8N2S.ClH/c1-3-4(2)8-5(6)7-3;/h1-2H3,(H2,6,7);1H
Clé InChI
XYTUTNQRQLAZLK-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride may be used in the synthesis of 2-[3-[3-(piperidinomethyl)phenoxy]propionamido]-4,5-dimethylthiazole.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable