Documents
17210
Sigma-Aldrich
1-Bromoheptadecane
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
Heptadecyl bromide
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)16Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.36
Numéro Beilstein :
1702196
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
solid
Point d'ébullition
126-128 °C/0.1 mmHg (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C17H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h2-17H2,1H3
Clé InChI
HHSDZLLPIXMEIU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable