Principaux documents
171603
Sigma-Aldrich
DL-3-Phenylserine hydrate
98%
Synonyme(s) :
beta-hydroxy-phenylalanine hydrate
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(OH)CH(NH2)CO2H·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.19 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
186 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
O.NC(C(O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3.H2O/c10-7(9(12)13)8(11)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7-8,11H,10H2,(H,12,13);1H2
Clé InChI
DUGXBGWTWDCGNP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable