157031
3-Amino-4-methoxybenzenesulfonic acid
98%
Synonyme(s) :
4-Methoxymetanilic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
305 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1N)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO4S/c1-12-7-3-2-5(4-6(7)8)13(9,10)11/h2-4H,8H2,1H3,(H,9,10,11)
Clé InChI
FLIOATBXVNLPLK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges