15580
Boron
≥95% (boron), amorphous powder
Synonyme(s) :
B
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (boron)
Forme
amorphous powder
Pertinence de la réaction
core: boron
reagent type: catalyst
Résistivité
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Taille des particules
≤1 μm
Densité
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[B]
InChI
1S/B
Clé InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable