Key Documents
147389
Sigma-Aldrich
Triacetylmethane
97%
Synonyme(s) :
3-(1-Hydroxyethylidene)-2,4-pentanedione
About This Item
Formule linéaire :
CH3COC[=C(CH3)OH]COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.487 (lit.)
Point d'ébullition
203.5 °C (lit.)
Densité
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
C\C(O)=C(\C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-4(8)7(5(2)9)6(3)10/h8H,1-3H3
Clé InChI
IZKUHUPRYVVSHM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Triacetylmethane on condensation with 2,6-diisopropylaniline in toluene in the presence of p-toluenesulfonic acid yields 3-[1-(2,6-diisopropylphenylamino)ethylidene]pentane-2,4-dione.
Application
Triacetylmethane was used in the synthesis of novel metal complexes bis(3-acetyl-2,4-pentanedionato-O2,O3)palladium(II) and bis(3-acetyl-2,4-pentanedionato-O2,O3)magnesium(II).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Novel linear acetylpentanedionato complexes for metal-organic framework construction.
Tobbens DM, et al.
CrystEngComm, 10(3), 327-334 (2008)
Remote activation of nickel catalysts for ethylene oligomerization.
Yaofeng Chen et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(7), 1108-1112 (2005-01-13)