Principaux documents
144789
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydroxyquinoxaline
98%
Synonyme(s) :
2,3(1H,4H)-Quinoxalinedione, 2,3-Quinoxalinediol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1nc2ccccc2nc1O
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-7-8(12)10-6-4-2-1-3-5(6)9-7/h1-4H,(H,9,11)(H,10,12)
Clé InChI
ABJFBJGGLJVMAQ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
2,3-Dihydroxyquinoxaline(dhq) undergoes electrophilic substitution reaction with sulphuric acid solution and potassium nitrate to form 2,3-dihydroxy-6-nitroquinoxaline. It reacts with Ru3(CO)12 in DMSO to give the Ru(CO)2(dhq)(DMSO) complex.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ruthenium, osmium and rhodium-2, 3-bis (2'-pyridyl) quinoxaline complexes.
Abdel-Shafi AA, et al.
Transition Met. Chem. (London), 27(1), 69-74 (2002)
223. Quinoxalines and related compounds. Part VI. Substitution of 2, 3-dihydroxyquinoxaline and its 1, 4-dimethyl derivative.
Cheeseman GWH.
Journal of the Chemical Society, 27(1), 1170-1176 (1962)
The measurement of urinary oxalic acid by derivatization coupled with liquid chromatography.
J F Murray et al.
Analytical biochemistry, 121(2), 301-309 (1982-04-01)