142395
3-Ethylpyridine
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
Point d'ébullition
163-166 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: slightly soluble
Densité
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCc1cccnc1
InChI
1S/C7H9N/c1-2-7-4-3-5-8-6-7/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
MFEIKQPHQINPRI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup