14050
Berberine chloride hydrate
technical, ≥90% (AT)
Synonyme(s) :
Natural Yellow 18
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (AT)
Forme
powder
Pf
204-206 °C (dec.)
Chaîne SMILES
[Cl-].COc1ccc2cc3-c4cc5OCOc5cc4CC[n+]3cc2c1OC
InChI
1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
VKJGBAJNNALVAV-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable