139718
Trimethylphenylammonium tribromide
97%
Synonyme(s) :
Phenyltrimethylammonium bromide dibromide, Phenyltrimethylammonium bromide-perbromide, Phenyltrimethylammonium tribromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
110-115 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Br[Br-]Br.C[N+](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.Br3/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;1-3-2/h4-8H,1-3H3;/q+1;-1
Clé InChI
PRXNKYBFWAWBNZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges