Documents
139513
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-pyrrolidine ethanol
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4713 (lit.)
Point d'ébullition
110-112 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN1CCCC1CCO
InChI
1S/C7H15NO/c1-8-5-2-3-7(8)4-6-9/h7,9H,2-6H2,1H3
Clé InChI
FYVMBPXFPFAECB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Methyl-2-pyrrolidine ethanol is an important pharmaceutical intermediate.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Hydrogenation of pyrrole derivatives I. Hydrogenations over palladium.
Mathe T and Tungler A.
Applied Catalysis A: General, 143(2), 309-316 (1996)