137766
Diethyl oxalpropionate
≥95%
Synonyme(s) :
Diethyl 2-methyl-3-oxosuccinate, Methyloxo-butanedioic acid diethyl ester, NSC 33946
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
pb
138 °C/23 mmHg (lit.)
Densité
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ketone
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C(C)C(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O5/c1-4-13-8(11)6(3)7(10)9(12)14-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
OQOCQBJWOCRPQY-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synthesis of anticancer and antiviral agents
- Oxidation by organohypervalent iodine reagent
- Synthesis of monomers for preparation of functional polyesters
- Synthesis of calpain inhibitors
- Preparation of human A2A receptor antagonists
- Structural studies of dihydropteroate synthase inhibitors
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves