137499
3,4-Dimethylanisole
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.517 (lit.)
Point d'ébullition
200-201 °C (lit.)
Densité
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(C)c(C)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-7-4-5-9(10-3)6-8(7)2/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
LVUBSVWMOWKPDJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup