Principaux documents
136867
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-3-pentanone
98%
Synonyme(s) :
Diisopropyl ketone, Isobutyrone
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCOCH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Beilstein:
773782
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.400 (lit.)
pb
124 °C (lit.)
Pf
−80 °C (lit.)
Densité
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
CC(C)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C7H14O/c1-5(2)7(8)6(3)4/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
HXVNBWAKAOHACI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
2,4-Dimethyl-3-pentanone was used in an experimental method to measure the equilibrium isotopic fractionation factor (αeq ) for C-bound H positions adjacent to carbonyl group in ketones.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Hydroboration of acyclic allenes with disiamylborane.
Sethi DS, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 47(6), 1083-1086 (1969)
Equilibrium 2H/1H fractionations in organic molecules: I. Experimental calibration of ab initio calculations.
Wang Y, et al.
Geochimica et Cosmochimica Acta, 73(23), 7060-7075 (2009)
Yu Song et al.
The Journal of chemical physics, 142(22), 224306-224306 (2015-06-15)
Ultraviolet (UV) photodissociation dynamics of jet-cooled n-propyl (n-C3H7) radical via the 3s Rydberg state and i-propyl (i-C3H7) radical via the 3p Rydberg states are studied in the photolysis wavelength region of 230-260 nm using high-n Rydberg atom time-of-flight and resonance