136786
6-Chloro-2-hydroxypyridine
98%
Synonyme(s) :
6-Chloro-2-pyridinol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.54
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
128-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C5H4ClNO/c6-4-2-1-3-5(8)7-4/h1-3H,(H,7,8)
Clé InChI
CLNNBQDAAGDAHI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
6-chloro-2-hydroxypyridine undergoes melt reaction with Os2(O2CCH3)4CI2 at 145°C to yield Os2CI4(chp) and Os2Cl(chp)4.
Application
6-chloro-2-hydroxypyridine was used to study the synthesis, electrochemistry, spectroscopic properties and X-ray crystal structure of Os2Cl(chp)4 (chp = 6-chloro-2- hydroxypyridinate) complex.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Preparation and structural characterization of Os2Cl4(chp)2(L)(chp= 6-chloro-2-hydroxypridinato; L= water, pyridine): a new class of M2X4 (LL)2 complexes possessing an eclipsed conformation
Cotton F, et al.
Inorganic Chemistry, 25(10), 1589-1594 (1986)
Synthesis, spectroscopy, and x-ray structure of chlorotetrakis (6-chloro-2-hydroxypyridinato) diosmium: an unusual Os25+ complex with a polar arrangement of 6-chloro-2-hydroxypyridinato ligands and one axial chloride.
Cotton F, et al.
Inorganic Chemistry, 25(10), 1585-1589 (1986)