135690
3,5-Diisopropyl-2-hydroxybenzoic acid
98%
Synonyme(s) :
3,5-Diisopropylsalicylic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
powder
Pf
113-115 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
CC(C)c1cc(C(C)C)c(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O3/c1-7(2)9-5-10(8(3)4)12(14)11(6-9)13(15)16/h5-8,14H,1-4H3,(H,15,16)
Clé InChI
XUFUYOGWFZSHGE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable