135550
3,4,5,6-Tetrachlorophthalimide
97%
Synonyme(s) :
4,5,6,7-Tetrachloroisoindole-1,3-dione
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
DMF: soluble 25 mg/mL, clear, light yellow
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Clc1c(Cl)c(Cl)c2C(=O)NC(=O)c2c1Cl
InChI
1S/C8HCl4NO2/c9-3-1-2(8(15)13-7(1)14)4(10)6(12)5(3)11/h(H,13,14,15)
Clé InChI
LPUUYZVKCMCHLO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable