129828
Methylcyclopentadiene dimer
93%
Synonyme(s) :
3a,4,7,7a-Tetrahydrodimethyl-4,7-methano-1H-indene, Bis(methylcyclopentadiene)
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.6 (vs air)
Pression de vapeur
~7.5 mmHg ( 47.8 °C)
Pureté
93%
Forme
liquid
Contient
200 ppm p-tert.-butylcatechol as inhibitor
Limite d'explosivité
~10 %
Impuretés
≤3.5% acyclic dienes
0.5% benzene
0.6% toluene
1.5% C7 cyclodienes
Indice de réfraction
n20/D 1.498 (lit.)
Point d'ébullition
200 °C (lit.)
Pf
−51 °C (lit.)
Densité
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1=CC2C(C1)C3CC2C(C)=C3
InChI
1S/C12H16/c1-7-3-11-9-5-8(2)10(6-9)12(11)4-7/h4-5,9-12H,3,6H2,1-2H3
Clé InChI
IYQYZZHQSZMZIG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Point d'éclair (°F)
closed cup
Point d'éclair (°C)
closed cup