126535
2,6-Dimethylnaphthalene
99%
Synonyme(s) :
2,6-Dimethylnaphthalene
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
pb
262 °C (lit.)
Pf
106-110 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc2cc(C)ccc2c1
InChI
1S/C12H12/c1-9-3-5-12-8-10(2)4-6-11(12)7-9/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
YGYNBBAUIYTWBF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable