Key Documents
126128
Sigma-Aldrich
Diethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate
Synonyme(s) :
Diethyl succinylosuccinate
About This Item
Formule linéaire :
(O=)2C6H6(CO2C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Pf
127-129 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H16O6/c1-3-17-11(15)7-5-10(14)8(6-9(7)13)12(16)18-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
KSKWGMNRWCYVAT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Diethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate reacts with benzylamine to yield diethyl 2,5-bis(benzylamino-3,6-dihydroterepthalate), which on polycondensation affords poly(amine esters).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Poly (amine esters) Derived from Diethyl 1, 4-Cyclohexanedione-2, 5-dicarboxylate.
Moore JA and Kochanowski JE.
Macromolecules, 8(2), 121-127 (1975)