125032
Chlorodiphenylmethane
98%
Synonyme(s) :
Benzhydryl chloride, Diphenylchloromethane
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.595 (lit.)
Point d'ébullition
140 °C/3 mmHg (lit.)
Pf
15-17 °C (lit.)
Densité
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Cl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Clé InChI
ZDVDCDLBOLSVGM-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter