123757
1-Benzyl-2-pyrrolidinone
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.552 (lit.)
Densité
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES
O=C1CCCN1Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H13NO/c13-11-7-4-8-12(11)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2
Clé InChI
LVUQCTGSDJLWCE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter