112402
Succinate de diéthyle
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
1,4-Diethyl butanedioate, Diethyl butanedioate, Ethyl succinate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
6 (vs air)
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.42 (lit.)
Point d'ébullition
218 °C (lit.)
Pf
−20 °C (lit.)
Densité
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
DKMROQRQHGEIOW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter