110930
3-Methyl-1,2-butadiene
97%
Synonyme(s) :
1,1-Dimethylallene
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
6.87 psi ( 20 °C)
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
pb
40-41 °C (lit.)
Pf
−148 °C (lit.)
Densité
0.694 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)=C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h1H2,2-3H3
Clé InChI
PAKGDPSCXSUALC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves