110132
Valeraldehyde
97%
Synonyme(s) :
Pentanal
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Température d'inflammation spontanée
428 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.394 (lit.)
pb
102-103 °C (lit.)
Pf
−92 °C (lit.)
Densité
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES
[H]C(=O)CCCC
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
44.6 °F
Point d'éclair (°C)
7 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde