Key Documents
105473
Sigma-Aldrich
meso-2,3-Dibromosuccinic acid
98%
Synonyme(s) :
meso -Dibromosuccinic acid
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH(Br)CH(Br)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.88
Numéro Beilstein :
1725173
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
288-290 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H](Br)[C@@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C4H4Br2O4/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2+
Clé InChI
FJWGRXKOBIVTFA-XIXRPRMCSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges