103373
Methyl 3-(methylthio)propionate
98%
Synonyme(s) :
Methyl 3-(methylmercapto)propionate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
pb
74-75 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
thioether
Chaîne SMILES
COC(=O)CCSC
InChI
1S/C5H10O2S/c1-7-5(6)3-4-8-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
DMMJVMYCBULSIS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup