Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Purificación de agua
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Utilice la página con inteligencia
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Tweezers
Sinónimos:
Tweezer
Products
Categoría de producto
tweezers (13)
Marca
Sigma-Aldrich (3)
Fabricante
Tamaño del envase
Filtre los productos.
Showing 1-17 of 17
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
T5540
Tweezers,
Style #3, very sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
Expandir
Ver Fijación de precios
T4537
Tweezers,
Style #5, Fine needle-sharp, anti-magnetic stainless steel
Expandir
Ver Fijación de precios
T4662
Tweezers,
Style #5, Fine needle-sharp, Inox alloy (not anti-magnetic)
Expandir
Ver Fijación de precios
T4287
Tweezers,
Style #3C, very sharp, anti-magnetic stainless steel
Expandir
Ver Fijación de precios
T5415
Tweezers,
Style #00, sharp, anti-magnetic stainless steel
Expandir
Ver Fijación de precios
T5790
Tweezers,
Style #4, needle-sharp, anti-magnetic stainless steel
Expandir
Ver Fijación de precios
T6040
Tweezers,
Style #5, Fine needle-sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
Expandir
Ver Fijación de precios
933066
Tweezers,
Style 3F
Expandir
Ver Fijación de precios
932787
Tweezers,
Style 5TTH
Expandir
Ver Fijación de precios
T5665
Tweezers,
Style #3C, very sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
Expandir
Ver Fijación de precios
T4912
Tweezers,
Style #7, sharp, hooked, anti-magnetic stainless steel
Expandir
Ver Fijación de precios
T6165
Tweezers,
Style #7, sharp, hooked, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
Expandir
Ver Fijación de precios
T4412
Tweezers,
Style #5, Fine needle-sharp, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
Expandir
Ver Fijación de precios
932795
Tweezers,
Style 2AB, ESD Rubber Coated
Expandir
Ver Fijación de precios
T4787
Tweezers,
Style #7, sharp, hooked, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
Expandir
Ver Fijación de precios
932868
Tweezers,
Style AA, ESD Rubber Coated Boley
Expandir
Ver Fijación de precios
T4162
Tweezers,
Style #3C, very sharp, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)