Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Suba-Seal
®
septa
Products
Categoría de producto
septa (42)
Marca
Sigma-Aldrich (38)
Color
Filtre los productos.
Showing 1-20 of 42
Página 1 de 3
Página 1 de 3
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
Z167282
Suba-Seal
®
septa,
white rubber, Suba-Seal
®
25, fits neck I.D., 14 mm, for use with 14/20 joints
Expandir
Ver Fijación de precios
Z124591
Suba-Seal
®
septa,
red rubber, Suba-Seal
®
25, fits neck I.D., 14 mm, for use with 14/20 joints
Expandir
Ver Fijación de precios
Z167320
Suba-Seal
®
septa,
white rubber, Suba-Seal
®
45, fits neck I.D., 22 mm, for use with 24/40 joints
Expandir
Ver Fijación de precios
Z124656
Suba-Seal
®
septa,
red rubber, Suba-Seal
®
45, fits neck I.D., 22 mm, for use with 24/40 joints
Expandir
Ver Fijación de precios
Z167304
Suba-Seal
®
septa,
white rubber, Suba-Seal
®
37, fits neck I.D., 19 mm, for use with 19/22 joints
Expandir
Ver Fijación de precios
Z124621
Suba-Seal
®
septa,
red rubber, Suba-Seal
®
37, fits neck I.D., 19 mm, for use with 19/22 joints
Expandir
Ver Fijación de precios
Z167355
Suba-Seal
®
septa,
white rubber, Suba-Seal
®
57, fits neck I.D., 27 mm, for use with 29/42 joints
Expandir
Ver Fijación de precios
Z124664
Suba-Seal
®
septa,
red rubber, Suba-Seal
®
49, fits neck I.D., 24 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z124680
Suba-Seal
®
septa,
red rubber, Suba-Seal
®
57, fits neck I.D., 27 mm, for use with 29/42 joints
Expandir
Ver Fijación de precios
Z124567
Suba-Seal
®
septa,
red rubber, Suba-Seal
®
13, fits neck I.D., 9.5 mm, for use with 10/30 joints
Expandir
Ver Fijación de precios
Z124575
Suba-Seal
®
septa,
red rubber, Suba-Seal
®
17, fits neck I.D., 11 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z167258
Suba-Seal
®
septa,
white rubber, Suba-Seal
®
13, fits neck I.D., 9.5 mm, for use with 10/30 joints
Expandir
Ver Fijación de precios
Z558311
Suba-Seal
®
septa,
blue rubber, Suba-Seal
®
57, fits neck I.D., 27 mm, for use with 29/42 joints
Expandir
Ver Fijación de precios
Z558192
Suba-Seal
®
septa,
red rubber, Suba-Seal
®
61, fits neck I.D., 29 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z167347
Suba-Seal
®
septa,
white rubber, Suba-Seal
®
53, fits neck I.D., 25.5 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z124559
Suba-Seal
®
septa,
red rubber, Suba-Seal
®
9, fits neck I.D., 8 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z167231
Suba-Seal
®
septa,
white rubber, Suba-Seal
®
9, fits neck I.D., 8 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z648906
Suba-Seal
®
septa,
blue rubber, Suba-Seal
®
25, fits neck I.D., 14 mm, for use with 14/20 joints
Expandir
Ver Fijación de precios
Z124605
Suba-Seal
®
septa,
red rubber, Suba-Seal
®
29, fits neck I.D., 16 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z648922
Suba-Seal
®
septa,
blue rubber, Suba-Seal
®
45, fits neck I.D., 22 mm, for use with 24/40 joints
Expandir
Ver Fijación de precios
Página 1 de 3
Página 1 de 3