Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Utilice la página con inteligencia
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
SmartPor, alumina membrane
Fórmula lineal:
Al
Products
Categoría de producto
membranes (27)
Marca
Sigma-Aldrich (27)
Filtre los productos.
Showing 1-20 of 27
Página 1 de 2
Página 1 de 2
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
SM75501010
SmartPor, alumina membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 75 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
Expandir
Ver Fijación de precios
SM25501010
SmartPor, alumina membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 25 nm, pore size 65 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
Expandir
Ver Fijación de precios
SM40501010
SmartPor, alumina membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 40 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
Expandir
Ver Fijación de precios
SM4050201
SmartPor, alumina membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 40 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 1 pieces
Expandir
Ver Fijación de precios
SM4050105
SmartPor, alumina membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 40 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
Expandir
Ver Fijación de precios
SM60501010
SmartPor, alumina membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 60 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
Expandir
Ver Fijación de precios
SM2550205
SmartPor, alumina membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 25 nm, pore size 65 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
Expandir
Ver Fijación de precios
SM6050105
SmartPor, alumina membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 60 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
Expandir
Ver Fijación de precios
SM25100205
SmartPor, alumina membrane,
thickness 100 μm, pore diameter 25 nm, pore size 65 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
Expandir
Ver Fijación de precios
SM251001010
SmartPor, alumina membrane,
thickness 100 μm, pore diameter 25 nm, pore size 65 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
Expandir
Ver Fijación de precios
SM75100105
SmartPor, alumina membrane,
thickness 100 μm, pore diameter 75 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
Expandir
Ver Fijación de precios
SM751001010
SmartPor, alumina membrane,
thickness 100 μm, pore diameter 75 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
Expandir
Ver Fijación de precios
SM40100201
SmartPor, alumina membrane,
thickness 100 μm, pore diameter 40 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 1 pieces
Expandir
Ver Fijación de precios
SM60100205
SmartPor, alumina membrane,
thickness 100 μm, pore diameter 60 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
Expandir
Ver Fijación de precios
SM601001010
SmartPor, alumina membrane,
thickness 100 μm, pore diameter 60 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
Expandir
Ver Fijación de precios
SM60100105
SmartPor, alumina membrane,
thickness 100 μm, pore diameter 60 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
Expandir
Ver Fijación de precios
SM75100201
SmartPor, alumina membrane,
thickness 100 μm, pore diameter 75 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 1 pieces
Expandir
Ver Fijación de precios
SM40100105
SmartPor, alumina membrane,
thickness 100 μm, pore diameter 40 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
Expandir
Ver Fijación de precios
SM6050205
SmartPor, alumina membrane,
thickness 50 μm, pore diameter 60 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
Expandir
Ver Fijación de precios
SM40100205
SmartPor, alumina membrane,
thickness 100 μm, pore diameter 40 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
Expandir
Ver Fijación de precios
Página 1 de 2
Página 1 de 2