Merck
Glycolaldehyde dimer crystalline, mixture of stereoisomers. Melts between 80 and 90 °C depending on stereoisomeric composition
Glycolaldehyde dimer
Glycolaldehyde dimer crystalline, mixture of stereoisomers. Melts between 80 and 90 °C depending on stereoisomeric composition
Sinónimos:
1,4-Dioxane-2,5-diol, 2,5-Dihydroxy-1,4-dioxane, Hydroxyacetaldehyde dimer
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8O4
Número de CAS:
Peso molecular:
120.10
Products
Categoría de producto
Marca
Peso de la fórmula
Forma física
Nivel de calidad