Bestatin hydrochloride
Sinónimos:
N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyryl]-L-leucine hydrochloride
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H24N2O4 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
344.83
Products
Categoría de producto
Marca
Fuente biológica
Peso de la fórmula
Forma física
Pureza
Espectro de actividad
Modo de acción