Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Purificación de agua
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Utilice la página con inteligencia
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Assembled Screw Cap with hole and PTFE/silicone septum
Products
Categoría de producto
septa (10)
Marca
Supelco (8)
Tipo de cierre
Color
Tamaño del envase
Filtre los productos.
Showing 1-10 of 10
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
27019
Assembled Screw Cap with hole and PTFE/silicone septum,
black polypropylene hole cap, thread for 15-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
Expandir
Ver Fijación de precios
SU860078
Assembled Screw Cap with hole and PTFE/silicone septum,
black polypropylene hole cap, thread for 13-425, red PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
Expandir
Ver Fijación de precios
27022
Assembled Screw Cap with hole and PTFE/silicone septum,
black polypropylene cap, thread for 24-400, PTFE/silicone, septum thickness 3 mm, for use with 20, 40, or 60 mL vial, pkg of 100 ea
Expandir
Ver Fijación de precios
27273
Assembled Screw Cap with hole and PTFE/silicone septum,
black polypropylene hole cap, thread for 10-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (large opening), pkg of 100 ea
Expandir
Ver Fijación de precios
27262
Assembled Screw Cap with hole and PTFE/silicone septum,
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
Expandir
Ver Fijación de precios
27018
Assembled Screw Cap with hole and PTFE/silicone septum,
black polypropylene hole cap, thread for 13-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
Expandir
Ver Fijación de precios
27261-U
Assembled Screw Cap with hole and PTFE/silicone septum,
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone, Top Hat (septa and closure designed to fit together tightly), for use with 2 mL vial, 4.6 mm opening, pkg of 100 ea
Expandir
Ver Fijación de precios
SU860076
Assembled Screw Cap with hole and PTFE/silicone septum,
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone (red PTFE/white silicone), septum thickness 1.3 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
Expandir
Ver Fijación de precios
27020
Assembled Screw Cap with hole and PTFE/silicone septum,
black polypropylene hole cap, thread for 18-400, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
Expandir
Ver Fijación de precios
854985
Assembled Screw Cap with hole and PTFE/silicone septum,
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone (red PTFE/creme silicone), septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 1000 ea