Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Purificación de agua
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Utilice la página con inteligencia
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter
Products
Categoría de producto
adapters (15)
Marca
Sigma-Aldrich (1)
Fabricante
Diámetro interno (DI, mm)
Filtre los productos.
Showing 1-15 of 15
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
Z125350
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
Straight, joint: ST/NS 10/18, thread I.D. 6.5 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z214337
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
With 2mm bore PTFE stopcock plug and hose connection, joint: ST/NS 24/40, thread I.D. 7.0 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z219320
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
Twin angled, joint: ST/NS 24/25, thread I.D. 7.0 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z125490
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
Angled and offset, joint: ST/NS 24/40, thread I.D. 7.0 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z214396
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
Twin angled, side joint: ST/NS 24/40, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/25, thread I.D. 7.0 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z125369
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
Straight, joint: ST/NS 14/20, thread I.D. 7.0 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z125377
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
Straight, joint: ST/NS 19/22, thread I.D. 7.0 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z125539
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
With hose connection, joint: ST/NS 24/40, thread I.D. 7.0 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z125385
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
Straight, joint: ST/NS 24/40, thread I.D. 7.0 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z214361
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
With hose connection, joint: ST/NS 24/40, thread I.D. 9.0-10.5 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z125520
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
With hose connection, joint: ST/NS 19/22, thread I.D. 7.0 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z214388
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
With hose connection, joint: ST/NS 29/42, thread I.D. 9.0-10.5 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z125512
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
With hose connection, joint: ST/NS 14/20, thread I.D. 7.0 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z125458
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
Straight, joint: ST/NS 24/40, thread I.D. 9.0-10.5 mm
Expandir
Ver Fijación de precios
Z125547
Ace-Thred
™
Thermometer/Tubing Adapter,
For electrode with hose connection, joint: ST/NS 24/40, thread I.D. 12.5-14.0 mm