Merck
Disolución salina tamponada con Tris (TBS)
Botella de disolución salina tamponada con Tris
La disolución salina tamponada con Tris (TBS) es una disolución tampón isotónica y no tóxica que se utiliza a menudo en una variedad de aplicaciones biológicas. La TBS está compuesta por dos componentes clave: Tris y NaCl, donde Tris actúa como un agente amortiguador y el NaCl regula la tonicidad de la disolución, permitiendo que sea isotónica o hipertónica en función de la concentración deseada. La TBS es fácil de usar y se puede mezclar fácilmente con agua, por lo que es adecuada para muchos experimentos biológicos.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
TBS CON TWEEN 20
La disolución salina tamponada con Tris con Tween 20 es un detergente no iónico que mejora la capacidad amortiguadora para eludir y reducir la unión inespecífica de los anticuerpos. Se utiliza mucho en tampones de lavado para la tinción inmunohistoquímica y procedimientos de hibridación in situ, ya que ayuda a minimizar la tinción inespecífica de fondo. Además, Tween 20 es una combinación ideal de estabilizadores de pH, sales y detergentes que elimina con eficacia el exceso de material de las membranas y los pocillos de las placas de microvaloración, sin interrumpir la reacción de unión antígeno-anticuerpo.
TBS EN INMUNOANÁLISIS Y ELISA
La TBS se utiliza como tampón de lavado en los inmunoanálisis, como el enzimoinmunoanálisis de absorción (ELISA), y contribuye a la separación de las proteínas no deseadas e inespecíficas de las proteínas unidas específicamente.
TBS COMO TAMPÓN DE BLOQUEO
La disolución salina tamponada con Tris (TBS) desempeña un papel crucial como disolución tampón de bloqueo en chips de inmunoanálisis de microfluídica integrados diseñados para pruebas de inmunoanálisis en sándwich de alto rendimiento. Desempeña un papel crucial en la mejora del rendimiento del análisis al reducir el ruido de fondo y evitar la unión inespecífica.
TBS EN WESTERN BLOTTING
La TBS se utiliza en la preparación de antisuero y la detección de proteínas mediante inmunoelectrotransferencia en Nematostella vectensis. La TBS también se utiliza como un componente vital de la inmunoelectrotransferencia para la detección del virus del moteado del cacahuete (PMV) y del virus del estriado del cacahuete (PSV) saturando los sitios no unidos de la membrana de nitrocelulosa y evitando la unión inespecífica del anticuerpo primario. Esto reduce el ruido de fondo, mejora la sensibilidad y mejora la especificidad del análisis de Western blot para una detección precisa de virus.
TBS EN ESTUDIOS DE BIOMATERIALES
El tampón Tris se utiliza como una disolución modificada ideal para investigar la degradación y precipitación de la apatita de Bioglass 45S5, ya que su composición carente de cloruro evita la interferencia con la formación de apatita en etapa temprana. Esto facilita ventajosamente el estudio de la cinética de liberación y la precipitación de apatita en los vidrios bioactivos.