para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2NC6H4SO2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
172.20
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
511852
eCl@ss:
39093202
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sulfanilamide
manufacturer/tradename
USP
mp
164-166 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
InChI key
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Sulfanilamide is an antibacterial drug.
Application
Sulfanilamide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
- Silver Sulfadiazine
- Sulfacetamide Sodium
- Sulfamethoxazole
- Sulfamethoxazole and Trimethoprim Injection
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfanilamide
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?