Acerca de este artículo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
selamectin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O/N=C1[C@]2([H])[C@]3(O)[C@@](C(O[C@@H]4C[C@]5(O[C@@](C/C=C(C)/[C@@H](O[C@]6([H])C[C@@H]([C@@H](O)[C@H](C)O6)OC)[C@@H](C)/C=C/C=C3\CO2)([H])C4)O[C@H](C7CCCCC7)[C@@H](C)CC5)=O)([H])C=C\1C
InChI
1S/C43H63NO11/c1-24-11-10-14-30-23-50-40-36(44-48)27(4)19-33(43(30,40)47)41(46)52-32-20-31(16-15-25(2)38(24)53-35-21-34(49-6)37(45)28(5)51-35)54-42(22-32)18-17-26(3)39(55-42)29-12-8-7-9-13-29/h10-11,14-15,19,24,26,28-29,31-35,37-40,45,47-48H,7-9,12-13,16-18,20-23H2,1-6H3/b11-10+,25-15+,30-14+,44-36-/t24-,26-,28-,31+,32-,33-,34-,35-,37-,38-,39-,40+,42+,43+/m0/s1
InChI key
AFJYYKSVHJGXSN-XHKIUTQPSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Selamectin
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?