1492007
USP
Palmitic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
presión de vapor
10 mmHg ( 210 °C)
familia API
palmitic acid
fabricante / nombre comercial
USP
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
61-62.5 °C (lit.)
solubilidad
water: 0.00005 g/L at 20 °C
densidad
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Also used to prepare standard, and system suitability solutions for assay, and identification tests according to given below monographs of the United States Pharmacopeia (USP):
- Palmitic Acid
- Magnesium Stearate
- Sodium Stearate
- Cetyl Esters Wax
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)