Merck
1372061
USP
Lisofosfatidilcolina (soja)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
L-α-lisofosfatidilcolina from Glycine max (soybean), 1-Acil-sn-glicero-3-fosfocolina, L-α-lisolecitina
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
lysophosphatidylcholine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Este producto se suministra conforme a lo indicado y especificado por la farmacopea emisora. Toda la información proporcionada en apoyo de este producto, incluidas las MSDS y cualquier folleto de información sobre el producto se ha elaborado y publicado bajo la autoridad de la farmacopea emisora. Si desea más información y soporte, diríjase a la página Web de la Farmacopea emisora.
Application
Patrón de referencia USP de la lisofosfatidilcolina (soja) para para ser utilizado en pruebas y ensayos de calidad específicos.
Puede utilizarse como una disolución patrón para la identificación de fosfolípidos en las lecitinas mediante cromatografía de capa fina según la monografía de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP)
Biochem/physiol Actions
La lisofosfatidilcolina es un componente importante de las lipoproteínas de baja densidad oxidadas y ha estado implicada en diversas reacciones inflamatorias, como la aterosclerosis. Se utiliza para desmielinizar las neuronas espinales y estudiar los procesos subyacentes de la remielinización. Activa la proteína cinasa C, la cinasa p38 MAP, la cinasa p42 MAP y la vía de la Jun cinasa (JNK), y estimula la transcripción de c-jun.
La lisofosfatidilcolina es un componente importante de las lipoproteínas de baja densidad oxidadas y ha estado implicada en diversas reacciones inflamatorias, como la aterosclerosis. Se utiliza para desmielinizar las neuronas espinales y estudiar los procesos subyacentes de la remielinización. Activa la proteína cinasa C, la cinasa p38 MAP, la cinasa p42 MAP y la vía de la Jun cinasa (JNK), y estimula la transcripción de c-jun. La lisofosfatidilcolina se acumula durante la isquemia cardíaca y puede inducir arritmias al desacoplar la comunicación mediante uniones en hendidura y aumentar el daño isquémico al potenciar r la carga de Na+ en los miocitos cardíacos. También activa los canales TREK1, TREK2 y TRAAK K+ .
Analysis Note
Estos productos están indicados sólo para utilizar en pruebas y análisis. No están pensados para administración en humanos ni en animales y no pueden utilizarse para diagnóstico, tratamiento ni curación de ningún tipo de enfermedad.  .
Other Notes
Es posible que se apliquen restricciones de venta
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)