1358004
USP
Leucovorin Calcium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Folinic acid calcium salt, Calcium folinate
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
leucovorin
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Ca+2].[nH]1c2c([c](nc1N)=O)N(C(CN2)CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])C=O
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
Clave InChI
KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Folic Acid Tablets
- Leucovorin Calcium
- Leucovorin Calcium Compounded Oral Suspension
- Leucovorin Calcium for Injection
- Leucovorin Calcium Injection
- Leucovorin Calcium Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)