1335279
USP
Hypromellose acetate succinate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Hydroxypropyl methyl cellulose acetate succinate, HPMC-AS
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)